Learn More
Cianato sódico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499000 2500 g 2500 g
11409010 100 g 100 g
11419010 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12413.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 917-61-3 | CNNaO | 65.007 g/mol
Sodium cyanate is an ideal nucleophile, and these nucleophilic properties make it a major contributor to the stereospecificity in certain reactions such as in the production of chiral oxazolidone. Sodium cyanate is a useful reagent in producing asymmetrical urea that have a range of biological activity mostly in aryl isocyanate intermediates. Such intermediates as well as sodium cyanate have been used in medicine as a means of counterbalancing carcinogenic effects on the body.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cianato de sodio es un nucleófilo ideal, y estas propiedades nucleofílicas lo convierten en un importante contribuyente a la estereoespecificidad en ciertas reacciones, como en la producción de oxazolidona quiral. El cianato de sodio es un reactivo útil para producir urea asimétrica que tiene una gama de actividad biológica principalmente en los intermediarios de arilo isocianato. Tales intermediarios, así como el cianato de sodio, se han utilizado en la medicina como un medio para contrarrestar los efectos cancerígenos en el cuerpo.
Solubilidad
Soluble en agua 11,6 g/100 mL (25 °C). Ligeramente soluble en amoníaco, benceno. Insoluble en éter dietílico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 917-61-3
Fórmula molecular CNNaO
Peso molecular (g/mol) 65.007
Número MDL MFCD00011121
Clave InChI ZVCDLGYNFYZZOK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium cyanate, zassol, cyanic acid, sodium salt, sodiumcyanate, cyansan, weecon, sodium isocyanate, san-cyan, unii-8ufs3jrv8p, naocn
PubChem CID 517096
ChEBI CHEBI:38906
Nombre IUPAC sodio; cianato
SMILES C(#N)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium cyanate
Punto de fusión 550°C
Densidad 1.89
Cantidad 2500 g
Beilstein 3594963
Índice Merck 14,8604
Información de solubilidad Soluble in water 11.6g/100 mL (25°C). Slightly soluble in ammonia,benzene. Insoluble in diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.01
Porcentaje de pureza 95%