Learn More
Cianato de sodio, 85 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10275660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10275660 250 g Frasco de plástico 250 GR
1 options
Código de producto. 10275660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180562500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.80€
    46.60€ / 250 g
    Ahorro 15.20€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Sodium cyanate
Punto de fusión 550°C
Nombre de nota 85%
CAS 917-61-3
Color Beige o blanco a amarillo
Forma física Polvo cristalino y trozos
Cantidad 250 g
Pérdida por secado 3 % max. (5 g, 105°C, 2 hrs)
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (Argentometry)
Fórmula molecular CNNaO
Fórmula lineal NaOCN
Número MDL MFCD00011121
Beilstein 03, IV, 82
Índice Merck 15, 8740
Sinónimo sodium cyanate, zassol, cyanic acid, sodium salt, sodiumcyanate, cyansan, weecon, sodium isocyanate, san-cyan, unii-8ufs3jrv8p, naocn
Información de solubilidad Solubility in water: 110g/L (20 c). Other solubilities: 0.22g/100g alcohol (0 c),insoluble in ether
Clave InChI ZVCDLGYNFYZZOK-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(#N)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; cianato
Peso molecular (g/mol) 65.01
PubChem CID 517096
ChEBI CHEBI:38906
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.01
Porcentaje de pureza 85%
Grado Pure
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium cyanate
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consigli di prudenza
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.