Learn More
Cumenesulfonato de sodio (~93% de pureza), TRC
Código de producto. 30424220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424220 10 g -
30418467 25 g 25 g
30416156 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424220 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS65507010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28348-53-0
Fórmula molecular C9H11O3SNa
Peso molecular (g/mol) 222.24
Sinónimo Sodium Cumolsulfonate, Eltesol SC 40, Sodium Isopropylbenzenesulfonate, Stepanate SCS, Taycatox N 5040, Lutensit TC-CS 40
SMILES [Na+].CC(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Cumenesulfonate
Cantidad 10 g