missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Cumenesulfonate (~93% purity), TRC

Código de producto. 30416156
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30416156 50 g -
30424220 10 g -
30418467 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30416156 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS65507050G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 28348-53-0
Fórmula molecular C9H11O3SNa
Peso molecular (g/mol) 222.24
Sinónimo Sodium Cumolsulfonate, Eltesol SC 40, Sodium Isopropylbenzenesulfonate, Stepanate SCS, Taycatox N 5040, Lutensit TC-CS 40
SMILES [Na+].CC(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sodium Cumenesulfonate
Cantidad 50 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.