Learn More
Cromoglicato de sodio EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Cromoglicato de sodio EP Impureza A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone) |
| CAS | 699-83-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H8 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Sodium Cromoglicate Imp. A (EP), 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2',6'-Dihydroxyacetophenone, Sodium Cromoglicate Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1c(O)cccc1O |
| Nombre IUPAC | 1-(2,6-dihidroxifenil)etanona |
| Mostrar más |