Learn More
R&D Systems™ Sodium Cromoglicate
Descripción
Sodium Cromoglicate is a promotes transformation ESCs/iPSCs into pancreatic endocrine islet cells. Facilitates differentiation from endocrine precursors. Also inhibits mast cell degranulation and histamine release. Antiasthmatic.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid] disodium salt |
| CAS | 15826-37-6 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C23H14Na2O11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 512.33 |