Learn More
Sodium copper chlorophyllin B, MedChemExpress
Código de producto. 16472389
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472389 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16472389 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2226
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Sodium copper chlorophyllin B exerts antiviral activities against Influenza virus and HIV with IC50s of 50 to 100 μM for both of them.
Sodium copper chlorophyllin B exerts antiviral activities against Influenza virus and HIV with IC50s of 50 to 100 μM for both of them.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium copper chlorophyllin B
Forma física Solid
CAS 28302-36-5
Color Black
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H29CuN4Na3O7
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (13.55 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.67 mg/mL (9.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])CC1=C(C(C(O[Na])=O)=C(C)C2=CC3=[N]4C(C(C=O)=C3CC)=CC5=C(C=C)C(C)=C6[N-]75)[N-]2[Cu+2]47[N](C8=C6)=C1C(C8C)CCC(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 738.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 738.13