Learn More
Dihidrato de citrato de sodio, TRC
Código de producto. 30413941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413941 100 g -
30410726 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30413941 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS615210100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6132-04-3
Fórmula molecular C6H5O7.3Na.2H2O
Peso molecular (g/mol) 294.1
Sinónimo Sodium citrate, Trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, hydrate (1:3:2), 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate (9CI), Citric acid, trisodium salt, dihydrate (8CI), N 1560, Sodium citrate dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
Nombre IUPAC trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Citrate Dihydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.994
Porcentaje de pureza >95%