Learn More
Citrato de sodio, dihidrato, granulado, Farmacopea Estadounidense - F.C.C., J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Citrate |
| Nombre de nota | Dihidrato |
| Forma física | Granular |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1 |
| Porcentaje de pureza | 99.0% to 100.5% |
| Grado | FCC/USP |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
| Gravedad específica | 1L = 1.70kg |