Learn More
Sodium Citrate, Dihydrate, Granular, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Citrate |
Nombre de nota | Dihydrate |
Forma física | Granular |
Cantidad | 2.5 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1 |
Grado | Multicomponente/USP |
Envase | Frasco de polietileno |
Gravedad específica | 1L = 1.70kg |
Título del producto
Sodium Citrate, Dihydrate, Granular, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido