Learn More
Citrato de sodio, dihidrato, granulado, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15548154 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15548154 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
15558154 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15548154 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 364701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.51€
    146.15€ / 500 g
    Ahorro 42.36€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
CAS 4-3-6132
Fórmula molecular C6H9Na3O9
Peso molecular (g/mol) 294.10
Clave InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nombre IUPAC trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Citrate
Nombre de nota Dihidrato
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Multicomponente/USP
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 1.70kg