Learn More
Citrato de sodio dihidrato, 99%, para análisis ACS, MP Biomedicals™
Código de producto. 11406671 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Código de producto. Cantidad
11406671 5 kg
1 options
Código de producto. 11406671 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219486894
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium citrate dihydrate
Nombre de nota Para el análisis ACS
CAS 4-3-6132
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C6H9Na3O9
Número MDL MFCD00150031
Sinónimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
Clave InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 294.10
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1