Learn More
Citrato de sodio, 99,8%, para análisis ACS, MP Biomedicals™
Código de producto. 11486661 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11486661 500 g
11496661 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486661 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219486890
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
CAS 1545801
Fórmula molecular C6H9Na3O9
Peso molecular (g/mol) 294.1
Clave InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nombre IUPAC trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium citrate
Nombre de nota Para el análisis ACS
Color Blanco
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1
Porcentaje de pureza 0.998
Forma física Polvo cristalino