Learn More
Cromato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Chromate |
| CAS | 7775-11-3 |
| Fórmula molecular | CrNa2O4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Chromic Acid (H2CrO4) Sodium Salt, Chromium Disodium Oxide, Chromium Sodium Oxide (CrNa2O4), Disodium Chromate, Disodium Chromate (Na2CrO4), Sodium Chromate, Sodium Chromate (Na2(CrO4)), Sodium Chromate (VI), Sodium Chromium Oxide (Na2CrO4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Cr.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disódico;dióxido(dioxo)cromo |
| Peso molecular (g/mol) | 161.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.8997 |