Learn More
Condroitina sulfato A de sodio, TRC
Código de producto. 17963975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963975 1 g 1 g
17962415 100 g 100 g
17951335 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6993431G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39455-18-0
Fórmula molecular (C14 H19 N O14 S . x Na)n
Peso molecular (g/mol) 463.37
Sinónimo Sodium chondroitin 4-sulfate
SMILES [Na+].[*]O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2[C@@H](NC(=O)C)[C@H]([*])O[C@H](CO)[C@@H]2OS(=O)(=O)[O-])O[C@@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chondroitin sulfate A sodium salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.0608