Learn More
Colesterol sódico-25,26,26,27,27,27,27-d7 Sulfato, TRC
Código de producto. 30368233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368233 10 mg 10 miligramos
30360841 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30368233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43249910MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2687961-01-7
Fórmula molecular C27H38D7NaO4S
Peso molecular (g/mol) 495.75
Sinónimo Cholest-5-en-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol, 3-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:1), (3β)- (ACI), Cholesteryl-25,26,26,26,27,27,27-d7 sodium sulfate, Cholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7 3-sulfate sodium salt, Cholesteryl-25,26,26,26,27,27,27-d7 sulfate sodium salt, Sodium cholesteryl-25,26,26,26,27,27,27-d7 sulfate, (3β)-Cholest-5-en-3-ol-25,26,26,26,27,27,27-d7 3-(hydrogen sulfate) sodium salt
Nombre IUPAC sodio (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-((R)-6-(metil-d3)heptan-2-il-6,7,7,7-d4)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenotra-3-il sulfato
SMILES C[C@]12C(C[C@H](CC2)OS(=O)(O[Na])=O)=CC[C@]3([H])[C@]1([H])CC[C@]4([C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Cholesterol-25,26,26,26,27,27,27-D7 Sulfate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46O4S.Na/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(31-32(28,29)30)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5;/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-;/m1./s1/i1D3,2D3,18D;
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.34