Learn More
Hidrato de colato de sodio, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458936 10 g 10 g
11468936 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17074.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Biochemical solubilizing agent Sodium cholate hydrate is a non-denaturing detergent used for the extraction of membrane proteins. It is involved in the study to assess infiltration of pressurized promoter solutions in a mesoporous silica. Further, it serves as a biochemical solubilizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
agente solubilizante bioquímico. El colato de sodio hidrato es un detergente no desnaturalizante utilizado para la extracción de proteínas de membrana. Participa en el estudio para evaluar la infiltración de soluciones promotoras presurizadas en una sílice mesoporosa. Además, sirve como agente solubilizante bioquímico.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206986-87-0
Fórmula molecular C24H39NaO5
Peso molecular (g/mol) 430.56
Número MDL MFCD00064138 MFCD00003672
Clave InChI NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
PubChem CID 23679061
Nombre IUPAC sodium (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoate
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium cholate hydrate
Cantidad 10 g
Beilstein 3582354
Sinónimo sodium cholate hydrate, cholalic acid sodium salt, c24h39o5.na.h2o, sodium cholate hydrate, bioxtra, sodium cholate hydrate dried material, nt, sodium cholate hydrate, from ox and/or sheep bile, 3, a,7, a,12, a-trihydroxy-5, a-cholan-24-oic acid sodium salt, sodium cholate hydrate, suitable for cell culture, bioreagent, 4r-4-1s,2s,7s,11s,16s,5r,9r,10r,14r,15r-5,9,16-trihydroxy-2,15-dimethylte tracyclo 8.7.0.0<2,7>.0<11,15*gt; heptadec-14-yl pentanoic acid, sodium salt, hyd rate, sodium cholate hydrate, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production.
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +32° (c=0.5 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.56 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%