Learn More
Clorodifluoroacetato de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442408 25 g 25 g
11452408 100 g 100 g
11462408 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15756.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1895-39-2 | C2ClF2NaO2 | 152.457 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Reactions of aldehydes with triphenylphosphine and sodium chlorodifluoroacetate yield 1,1-difluoro olefins. It is a general reaction and a one step synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico. Las reacciones de aldehídos con trifenilfosfina y clorodifluoroacetato de sodio producen olefinas de 1,1-difluoro. Es una reacción general y una síntesis de un solo paso.
Solubilidad
Soluble en dimetoxietano, diglima (0,60 g ml-1), triglima y formamida de dimetilo.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1895-39-2
Fórmula molecular C2ClF2NaO2
Peso molecular (g/mol) 152.457
Número MDL MFCD00064771
Clave InChI MRTAVLDNYYEJHK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chlorodifluoroacetate, sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, chlorodifluoroacetic acid sodium salt, sodium chloro difluoro acetate, acetic acid, chlorodifluoro-, sodium salt, sodiumchlorodifluoroacetate, difluorochloroacetic acid sodium salt, sodium difluorochloroacetate, chlorodifluoroacetic acid sodium
PubChem CID 2734985
Nombre IUPAC sodio; 2-cloro-2,2-difluoroacetato
SMILES C(=O)(C(F)(F)Cl)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chlorodifluoroacetate
Punto de fusión ∼195°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 4162363
Información de solubilidad Soluble in dimethoxyethane,diglyme (0.60 g mL-1),triglyme,dimethyl formamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.46
Porcentaje de pureza 97%