Learn More
Cloroacetato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000 g
250 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Conditionnement
11489523 500 g 500 g
11413980 250 g 250 g
11499523 2500 g 2500 g
11359216 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11489523 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12379.36
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 116.476 g/mol
Sodium chloroacetate is used to prepare dyes and active pharmaceutical ingredients. It is also used as an odor agent, surface active agent and viscosity adjustor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroacetato de sodio se utiliza para preparar colorantes e ingredientes farmacéuticos activos. También se usa como agente de olores, agente activo de superficies y regulador de viscosidad.
Solubilidad
Soluble en agua, éter, cloroformo, benceno y alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3926-62-3
Fórmula molecular C2H2ClNaO2
Peso molecular (g/mol) 116.476
Número MDL MFCD00002684
Clave InChI FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloroacetate, chloroacetic acid sodium salt, monoxone, acetic acid, chloro-, sodium salt, dow defoliant, sodium monochloroacetate, smca, sodium monochloracetate, caswell no. 755a, chloroctan sodny czech
PubChem CID 23665759
Nombre IUPAC sodio; 2-cloroacetato
SMILES C(C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Spécification
Nombre del producto químico o material Sodium Chloroacetate
Punto de fusión ∽199°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 270°C (518°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal CH2CO2Na
Cantidad 500 g
Número UN UN2659
Beilstein 3597157
Índice Merck 14,2112
Información de solubilidad Soluble in water,ether,chloroform,benzene and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.48
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium chloroacetate
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Mention de danger
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Conseils de prudence
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloroacetate
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.