Learn More
Cloroacetato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
250 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359216 10,000 g 10000 g
11413980 250 g 250 g
11489523 500 g 500 g
11499523 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11359216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12379.0C
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 116.476 g/mol
Sodium chloroacetate is used to prepare dyes and active pharmaceutical ingredients. It is also used as an odor agent, surface active agent and viscosity adjustor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroacetato de sodio se utiliza para preparar colorantes e ingredientes farmacéuticos activos. También se usa como agente de olores, agente activo de superficies y regulador de viscosidad.
Solubilidad
Soluble en agua, éter, cloroformo, benceno y alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3926-62-3
Fórmula molecular C2H2ClNaO2
Peso molecular (g/mol) 116.476
Número MDL MFCD00002684
Clave InChI FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloroacetate, chloroacetic acid sodium salt, monoxone, acetic acid, chloro-, sodium salt, dow defoliant, sodium monochloroacetate, smca, sodium monochloracetate, caswell no. 755a, chloroctan sodny czech
PubChem CID 23665759
Nombre IUPAC sodio; 2-cloroacetato
SMILES C(C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chloroacetate
Punto de fusión ∼199°C (decomposition)
pH 6
Temperatura de inflamación 270°C (518°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Characteristic
Fórmula lineal ClCH2CO2Na
Cantidad 10,000 g
Número UN UN2659
Beilstein 3597157
Índice Merck 14,2112
Información de solubilidad Soluble in water,ether,chloroform,benzene and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.48
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium chloroacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloroacetate