Learn More
Clorita de sodio (grado técnico), TRC
Código de producto. 30004195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004195 100 g 100 g
30012661 50 g 50 g
30010769 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS615190100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-19-2
Fórmula molecular Cl O2 . Na
Peso molecular (g/mol) 90.4416
Sinónimo Sodium Chlorite (Technical Grade), Chlorous acid, sodium salt (1:1), Chlorous acid, sodium salt (8CI,9CI), Alcide LD, Chloro-Clean, Chloro-Clean (chlorite), Dioxychlor, Neo Silox D, Silbrite 25, Silbrite 80, Sodium chlorite, Textone
Nombre IUPAC sodio; clorito
SMILES [Na+].[O-]Cl=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Chlorite
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/ClHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.9485