Learn More
Clorito sódico, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15602650 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15602650 5 g 5 g
15682640 100 g 100 g
15692640 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15602650 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2441555G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado técnico, 80 %
  • Productos químicos que no tienen un conjunto de normas establecidas para los niveles de calidad e impureza o para los productos en los que la pureza sea del <90 %
  • Puede haber variación en el color y forma física
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-19-2
Fórmula molecular ClNaO2
Peso molecular (g/mol) 90.438
Número MDL MFCD00003478
Clave InChI UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
Nombre IUPAC sodio; clorito
SMILES [O-]Cl=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Chlorite
Cantidad 5 g
Fórmula lineal NaClO2
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.44g/mol
Grado Técnico
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80%