Learn More
Cloruro de sodio, TraceSELECT™, para análisis de trazas, ≥99,999 % (base metálica), Honeywell Fluka™
Código de producto. 16635853 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
:
500 g
Código de producto.
16635853 500 g
1 options
Código de producto. 16635853 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 38979500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de ebullición 1,465°C (1,013 hPa)
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Punto de fusión 800°C
CAS 7647-14-5
Color Incolora
% máx. CAS ≤ 100%
pH 7
Cantidad 500 g
Fórmula molecular ClNa
Fórmula lineal NaCl
Número MDL MFCD00003477
Beilstein 3534976
Sinónimo Halite
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro sódico
Peso molecular (g/mol) 58.44
Grado Análisis de trazas
Densidad 2.160 g/cm3 (20°C)