Learn More
Sodium Chloride Solution, 26% (saturated in water at 20°C, AT), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15636780 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15636780 1 L Poly bottle 1 litro
15646780 5 L Poly bottle 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15636780 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 713921L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nombre IUPAC cloruro sódico
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chloride solution
Color Incolora
pH 6.0 to 8.0
Forma física Liquid
Cantidad 1 L
Fórmula lineal NaCl
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44g/mol
Porcentaje de pureza 26% (saturated in water at 20°C, AT)
Envase Poly bottle
Densidad 1.190g/cm3