Learn More
Solución de cloruro sódico, 1 mol/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12903614 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12903614 1000 mL Frasco 1000 ml
1 options
Código de producto. 12903614 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 293 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    121.22€ / 1000 ml
    Ahorro 20.78€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Chloride
CAS 7647-14-5, 7732-18-5
Cantidad 1000 mL
Envase Frasco
Fórmula molecular ClNa
Número MDL MFCD00003477
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro sódico
Peso molecular (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M (1N)