Learn More
Cloruro de sodio, Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5%, Solstice
Código de producto. 15623410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15623410 1 kg 1 Kg
15663410 500 g 500 g
15693410 6 x 500 g paquete de 6
15673410 5 kg 5 Kg
15683410 6 x 1 kg paquete de 6
15653410 4 x 5 kg paquete de 4
15633410 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15623410 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 314341KG
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Chloride
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forma física Crystalline Solid
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal NaCl
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Información de solubilidad Soluble en agua, 100mg/mL
Nombre IUPAC sodio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 58,44g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,5 %
Grado ACS/Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Sodium chloride