Learn More
Cloruro de sodio, puro, aprox. 26% de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium chloride |
| CAS | 7647-14-5, 7732-18-5 |
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 1.202 |
| Densidad | 1.2020g/mL |
| Fórmula molecular | ClNa |
| Fórmula lineal | NaCl |
| Mostrar más |