Learn More
Sodium chloride, for pesticide residue analysis, Honeywell™
Código de producto. 15625130 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
15625130 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15625130 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 36519500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
para análisis de residuos de pesticidas
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
CAS 7647-14-5
Cantidad 500 g
Fórmula molecular ClNa
Fórmula lineal NaCl
Número MDL MFCD00003477
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro sódico
Peso molecular (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44g/mol
Presión de vapor 1.33 (1.00 mmHg) at 865°C (1589°F) hPa