Learn More
Cloruro de sodio p. para su uso en laboratorio, Chem Lab
Código de producto. 13218253
Change view
Click to view available options
:
Cloruro de sodio p. para su uso en laboratorio, 5 kg
Código de producto.
13218253 Cloruro de sodio p. para su uso en laboratorio, 5 kg
1 options
Código de producto. 13218253 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.1423.5000
Edge
Especificaciones
Punto de ebullición 1413°C
Punto de fusión 801°C
CAS 7647-14-5
Color Incolora
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo > 99.7%
Fórmula molecular ClNa
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro sódico
Peso molecular (g/mol) 58.44
Grado Pure
Envase Polietileno
Densidad 2.17 g/cm3