Learn More
Cloruro sódico, uso con reactivos para biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11476611 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476611 500 g -
11486611 1 kg 1 Kg
11496611 5 kg -
11406621 10 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11476611 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02194848.5
Se utiliza para una gran variedad de aplicaciones bioquímica. El cloruro sódico de uso con reactivos para cultivo celular MP Biomedicals es un nutriente esencial que se encuentra fácilmente en la naturaleza. Se utiliza como un componente de tampón, en la
El cloruro sódico se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones bioquímicas, como en las siguientes:
  • En líquidos intravenosos (la solución salina normal es de 0,9 % p/v en agua10)
  • En gradientes de densidad
  • Como diluyente para aumentar la fuerza iónica en tampones o medios de cultivos
  • En los procedimientos de desalado durante el aislamiento del ADN
  • En altas concentraciones para la preservación de los alimentos, ya que las bacterias no pueden crecer en condiciones de alta salinidad
Una mezcla de sal y hielo en la proporción de, aproximadamente, 33 g de cloruro sódico por cada 100 g de hielo (a - 1 °C) desciende a temperaturas de hasta – 21 °C, dependiendo de la velocidad de agitación y el tamaño de los trozos de hielo. Las cantidades excesivas de cloruro sódico pueden destruir el equilibrio electrolítico y causar la muerte de la mayoría de los animales, incluidos los seres humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water (357mg/mL at 25°C; 384mg/mL at 100°C), glycerol (100mg/mL); very slightly soluble in ethanol. Almost insoluble in concentrated HCl.
Nombre IUPAC cloruro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Biología molecular