Learn More
Cloruro de sodio, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., Fisher Chemical™
Código de producto. 11904061 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
5 KG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11904061 5 kg Jarra de plástico para polvo 5 KG
1 options
Código de producto. 11904061 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/3161/65
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    111.00€ / 5 Kg
    Ahorro 49.00€
    30% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
ClNa, número CAS-7647-14-5, sal, cloruro sódico, nacl, halita, sal común, sal de mesa, cloruro sódico, dendritis, salino, purex, sal de roca, 5 kg, 1461 ºC, CHEBI:26710, blanco, 58,44 g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, sodio;cloruro, 801 ºC, 3477, jarra de plástico para polvo, 5,0 a 8,0, sólido, 5234
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 1461 °C
Punto de fusión 801 °C
CAS 7647-14-5
Color Blanco
pH De 5.0 a 8.0
Forma física Maciza
Cantidad 5 kg
Fórmula molecular ClNa
Número MDL MFCD00003477
Sinónimo cloruro sódico, sal, sal de mesa, halita, salina, sal de roca, sal común, cloruro sódico NaCl, dendritis, purex
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro sódico
Peso molecular (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1 mmHg 865