Especificaciones
| Punto de ebullición | 1461 °C |
| Punto de fusión | 801 °C |
| CAS | 7647-14-5 |
| Color | Blanco |
| pH | Desde 5,0 hasta 8,0 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | ClNa |
| Número MDL | MFCD00003477 |
| Sinónimo | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
| Mostrar más |