Learn More
Cloruro sódico, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10553515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10553515 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
10316943 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
10123443 10 kg Balde de polietileno 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10553515 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP358212
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Visualizza tutte le promozioni
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Cloruro sódico
El cloruro sódico es un componente principal de muchos tampones y medios de electroforesis y biología molecular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Punto de ebullición 1461°C
Nombre del producto químico o material Sodium Chloride
Punto de fusión 801°C
Color Blanco
pH 5.0 to 8.0
Forma física Sólido
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Notas del porcentaje del ensayo (Base seca) >99,5 %
Índice Merck 15, 8734
Nombre IUPAC cloruro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 1mmHg at 440°C
Densidad 2.165g/cm³
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.