Learn More
Cloruro de sodio, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10287903 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 KG
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10287903 5 kg Frasco de plástico 5 KG
10127853 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10085673 25 kg Tambor de fibra 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10287903 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194090050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    85.65€ / 5 Kg
    Ahorro 16.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1461.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Punto de fusión 801.0°C
Color Blanco
pH 5.0 to 8.0 (5%, H<2O, at 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 kg
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NaCl
Fieser 13,280
Índice Merck 15, 8734
Información de solubilidad Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Nombre IUPAC cloruro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Extra puro