Learn More
Cloruro sódico, polvo cristalino PDV, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro sódico se utiliza muy a menudo como aditivo alimentario y como conservante. Se emplea en el proceso de cloroalcalino para producir cloro e hidróxido sódico, en el proceso de Solvay para producir carbonato sódico y cloruro de calcio, en el proceso de Mannheim y en el proceso de Hargreaves para producir sulfato de sodio y ácido clorhídrico. Se utiliza en la fabricación de clorato de sodio, la descalcificación del agua y eliminar el hielo en las carreteras. Además, se utiliza en varias industrias como la farmacéutica, la textil, el teñido, la alimentación de caucho y la agricultura. Se utiliza en el procesamiento de acero, cobre, vanadio y otros metales.
Solubilidad
Libremente soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol y amoníaco.
Notas
Es sensible a la humedad en el aire. Debe protegerse en un recipiente hermético.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1413°C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium chloride |
| Punto de fusión | 801°C |
| pH | 6 to 9 |
| Forma física | Polvo cristalino Pdv |
| Cantidad | 5000 g |
| Olor | Odorless |
| Índice de refracción | 1.5442 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 2.165 |
| Mostrar más |