Learn More
Thermo Scientific Chemicals Discos ópticos de cristales de cloruro sódico
Código de producto. 15436215
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15436215 25 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15436215 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 038415.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Disco de cloruro de sodio transparente utilizado en un espectrofotómetro de infrarrojos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Disco de cloruro sódico transparente
  • Grosor: 4 mm (0,157 pulg)
  • Diámetro: 25 mm (0,984 pulg)
  • Ambos lados pulidos
Utilizar con un espectrofotómetro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grosor (métrico) 4 mm
Tipo Optic Disc
Diámetro (métrico) 25 mm