Learn More
Cloruro de sodio, cristal, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™, Avantor™
Código de producto. 10284640 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10284640 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10284640 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 0278.1000
Especificaciones
Punto de ebullición 1413°C (1013 hPa)
Punto de fusión 801°C
CAS 7647-14-5
pH 5.0 to 8.0 (5% Solution at 25°C)
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.5%
Fórmula molecular ClNa
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro sódico
Peso molecular (g/mol) 58.44
Envase Frasco de plástico para sólidos
Densidad 2.16 g/cm³ (20°C)