Learn More
Cloruro de sodio certificado AR, Fisher Chemical
Código de producto. 15526005 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15526005 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15526005 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/3160/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.30€
    25.40€ / 500 g
    Ahorro 4.90€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El cloruro de sodio certificado AR 500 g cumple con las especificaciones EP
El cloruro de sodio certificado AR 500 g cumple con las especificaciones EP
  • El cloruro de sodio certificado AR 500 g cumple con las especificaciones de ACS y EP. Botella de plástico Cas n.° 7647-14-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición de 100 °C
Nombre del producto químico o material Cloruro sódico
Punto de fusión 801 °C
CAS 7647-14-5
Cantidad 500 g
Envase PLÁSTICO
Fórmula molecular ClNa
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC sodium chloride
Peso molecular (g/mol) 58.44