Learn More
Cloruro de sodio, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., Fisher Chemical™
Código de producto. 10428420 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10428420 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
1 options
Código de producto. 10428420 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/3160/60
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
ClNa, número CAS-7647-14-5, solución salina, sal de mesa, sal, cloruro sódico, sal común, sal de roca, dendritis, halita, cloruro sódico NaCl, purex, 1 kg, 1461 °C, CHEBI:26710, blanco, 58,44 g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, sodio;cloruro, 801 °C, 3477, tarro de plástico para polvo, de 5,0 a 8,0, sólido, 5234
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 1461 °C
Punto de fusión 801 °C
CAS 7647-14-5
Color Blanco
pH Desde 5,0 hasta 8,0
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Notas de grado de pureza 99.5%
Fórmula molecular ClNa
Número MDL MFCD00003477
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro sódico
Peso molecular (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formula Weight (peso de la fórmula) 58,44g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1mmHg 865