missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de sodio, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™

Código de producto. 10294590 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
10294590 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10294590 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 0277.1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cumple con las especificaciones ACS

Especificaciones

Punto de ebullición 1413°C (1013 hPa)
Punto de fusión 801°C
CAS 7647-14-5
pH 5.0 - 9.0 (5% Solution at 25°C)
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.0 %
Fórmula molecular ClNa
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro sódico
Peso molecular (g/mol) 58.44
Envase Frasco de plástico para sólidos
Densidad 2.16 g/cm³ (20°C)
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.