Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloruro sódico, 99,85 %, para biología molecular, sin ADNasa, sin ARNasa ni proteasa
Código de producto. 10268163 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10268163 2.5 kg 2.50 KG
10297760 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10268163 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327300025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    123.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 18.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nombre IUPAC cloruro sódico
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1461.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Punto de fusión 801.0°C
Nombre de nota DNAse, RNAse and Protease Free
Color Blanco
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 2.5 kg
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NaCl
Fieser 13,280
Índice Merck 15, 8734
Información de solubilidad Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Biología molecular