Learn More
Cloruro sódico, 99,5 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11964051 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11964051 250 g Frasco de vidrio 250 g
1 options
Código de producto. 11964051 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 446212500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Para HPLC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 1461.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Punto de fusión 801.0°C
CAS 7647-14-5
pH 5.0 to 9.0
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (Argentometry)
Fórmula molecular ClNa
Fórmula lineal NaCl
Número MDL MFCD00003477
Índice Merck 15,8734
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Información de solubilidad Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro sódico
Peso molecular (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado HPLC