Learn More
Cloruro de sodio, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur.
Código de producto. 11964909 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
10 kg
25 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 KG
25 KG
3 KG
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11964909 25 kg Barril de plástico 25 KG
11984051 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 Kg
11994051 3 kg Jarra para polvos de plástico 3 KG
11994929 10 kg Barril de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11964909 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/3161/70
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Cantidad 25 kg
Nombre IUPAC sodio;cloruro
Envase Barril de plástico