Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de sodio, 99,5 %, para bioquímica
Código de producto. 12675077 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12675077 1 kg Frasco de plástico 1 KG
12605087 250 g Frasco de plástico 250 GR
12685077 5 kg Frasco de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12675077 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 447300010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1461,0 °C
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Punto de fusión 801,0 °C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NaCl
Índice Merck 15,8734
Información de solubilidad (0.1 M in water) Clear colorless
Nombre IUPAC sodio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Bioquímica
Envase Frasco de plástico