Learn More
Cloruro sódico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735103 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Bidones de plastico
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 KG
5 KG
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11916388 1 kg Frasco de plástico cada uno
10092740 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10216410 5 kg Frasco de plástico 5 KG
10378573 25 kg Bidones de plastico 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11916388 Proveedor Afora N.º de proveedor 1093/E
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cloruro sódico, 99,5 %, ClNa, número CAS-7647-14-5, cloruro sódico nacl, sal, sal común, sal de roca, halita, purex, sal de mesa, cloruro sódico, solución salina, dendritis, 1 kg, 99,4 % mín. (argentometría), 10 ppm máx., 1461,0 grados C, 50 ppm máx., 20 ppm máx., CHEBI:26710, blanco, 231-598-3, 13,280, 58.44
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Chemical Identifiers
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nombre IUPAC sodio;cloruro
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifications
Punto de ebullición 1461.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Punto de fusión 801.0°C
Color Blanco
pH De 5.0 a 8.0 (5 % de solución a 20 °C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NaCl
Fieser 13,280
Índice Merck 15, 8734
Información de solubilidad Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico