Learn More
Cloruro sódico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10378573 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Bidones de plastico
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 KG
5 KG
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10378573 25 kg Bidones de plastico 25 KG
11916388 1 kg Frasco de plástico cada uno
10092740 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10216410 5 kg Frasco de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10378573 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207790250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00€
    289.65€ / 25 Kg
    Ahorro 53.35€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Cloruro sódico, 99,5 %, ClNa, número CAS-7647-14-5, cloruro sódico nacl, sal, sal común, sal de roca, halita, purex, sal de mesa, cloruro sódico, solución salina, dendritis, 1 kg, 99,4 % mín. (argentometría), 10 ppm máx., 1461,0 grados C, 50 ppm máx., 20 ppm máx., CHEBI:26710, blanco, 231-598-3, 13,280, 58.44
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nombre IUPAC sodio;cloruro
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1461.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Punto de fusión 801.0°C
Color Blanco
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 25 kg
Envase Bidones de plastico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NaCl
Fieser 13,280
Índice Merck 15, 8734
Información de solubilidad Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica