Learn More
Cloruro de sodio, solución acuosa de 5 M, sin ARNasa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
15413209 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 15413209 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60434.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
El cloruro de sodio se utiliza en diversas de bioquímica y biología molecular. Se utiliza en diversas aplicaciones bioquímicas, entre las que se incluyen la creación de gradientes de densidad, la regulación de las funciones biológicas y como diluyente para aumentar la fuerza iónica en tampones o medios de cultivo. Componente de tampones de PBS y SSC. También se utiliza para la precipitación de ADN de muestras que contienen SDS y para la eliminación de pequeños fragmentos de ácido nucleico de preparaciones de ADN plasmídico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de sodio se utiliza en diversas aplicaciones de bioquímica y biología molecular. Se utiliza en diversas aplicaciones bioquímicas, entre las que se incluyen la creación de gradientes de densidad, la regulación de las funciones biológicas y como diluyente para aumentar la fuerza iónica en tampones o medios de cultivo. Componente de tampones de PBS y SSC. También se utiliza para la precipitación de ADN de muestras que contienen SDS y para la eliminación de pequeños fragmentos de ácido nucleico de preparaciones de ADN plasmídico.
Solubilidad
Soluble en agua (358 mg/ml a 20 °C), alcohol (muy ligeramente), glicerol (100 mg/ml) y amonio. Insoluble en ácido clorhídrico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de sustancias incompatibles. Almacenar protegido de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Nombre de nota RNAse free
CAS 7647-14-5
Forma física Liquid
Cantidad 250 mL
Fórmula molecular ClNa
Fórmula lineal NaCl
Número MDL MFCD00003477
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Información de solubilidad Soluble in water (358mg/ml at 20°C),alcohol (very slightly),glycerol (100mg/ml),and ammonia. Insoluble in hydrochloric acid.
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro sódico
Peso molecular (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5M aq. soln.