Learn More
Sodium chloride, 5M aq. soln., pH 8.0, autoclaved
Código de producto. 15450207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
15450207 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 15450207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61807.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Nombre de nota autoclaved
CAS 7647-14-5
pH 8.0
Forma física Liquid
Cantidad 250 mL
Fórmula molecular ClNa
Fórmula lineal NaCl
Número MDL MFCD00003477
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro sódico
Peso molecular (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5M aq. soln.