Learn More
Sodium Chlorate, puriss p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15686760 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15686760 250 g Poly bottle 250 g
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15686760 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 71368250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Puriss. p.a., ≥99,0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chlorate
CAS 7775-09-9
Cantidad 250 g
Fórmula molecular ClNaO3
Fórmula lineal NaClO3
Número MDL MFCD00003479
Número UN UN1495
Sinónimo sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
Clave InChI YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Nombre IUPAC sodio;clorato
Peso molecular (g/mol) 106.44
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.44g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (T)
Envase Poly bottle