Learn More
Clorato de sodio, reactivo ACS, ≥99 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15695420 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15695420 100 g Frasco de polietileno 100 g
15605430 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15695420 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 403016100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
ACS Reagent,≥99.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7775-09-9
Fórmula molecular ClNaO3
Peso molecular (g/mol) 106.44
Número MDL MFCD00003479
Clave InChI YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
Nombre IUPAC sodio;clorato
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chlorate
Punto de fusión 248°C to 261°C
Color Incolora
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NaClO3
Número UN UN1495
Información de solubilidad Water soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.44g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Crystalline